Learn More
7Alpha-Acetylthio-17Alpha-ethoxymethyltestosteron, TRC
Artikelnummer. 30321165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321165 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1887452.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7alpha-Acetylthio-17alpha-ethoxymethyl Testosterone
CAS 3070439-36-7
Summenformel C24H36O4S
Menge 2.5 mg
Synonym Spironolactone EP Impurity I
SMILES O[C@]1(COCC)[C@]([C@@]2([H])CC1)(CC[C@@]([C@]3(CC4)C)([H])[C@@]2([H])[C@@H](CC3=CC4=O)SC(C)=O)C
Molekulargewicht (g/mol) 420.61