Learn More
Brady™ Thermotransferdrucker-Farbband der Serie 7990
Artikelnummer. 11588814
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
11588814 Weiß 1 Stück
11558814 Blau 1 Stück
11568814 Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11588814 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 804464
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermotransferband mit guter Lösungsmittel-, Wisch- und hoher Hitzebeständigkeit.
Farbband mit guter Lösungsmittel-, Wisch- und hoher Hitzebeständigkeit.
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11 Etikettendrucker, BBP12 Etikettendrucker
Material Harz
Länge (angloamerikanisch) 230 ft.
Breite (angloamerikanisch) 4,3 in.
Länge (metrisch) 70 m
Breite (metrisch) 110 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (metrisch) 12.7 mm
Format Farbband mit offenem Kern
Zertifizierung/Konformität 2011/65/EU und 2015/863
Alternate Part Number R7990WT-110X70/O