Learn More
Brady™ Thermotransfer-Druckerband der Serie 7950, 12,7 mm Kern, 110 mm Breite
Alle ansehen Brady ProdukteBeschreibung
Hohe Beständigkeit gegen Verschmutzung und Chemikalien.
- Zuverlässige, scharfe Druckqualität maximiert die Lesbarkeit des Barcodes.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP11 Etikettendrucker, BBP12 Etikettendrucker, THT 76 mm Kern-Drucker |
| Material | Wachs, Harz |
| Länge (angloamerikanisch) | 230 ft. |
| Breite (angloamerikanisch) | 4,3 in. |
| Länge (metrisch) | 70 m |
| Breite (metrisch) | 110 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 12.7 mm |
| Format | Farbband mit offenem Kern |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?