Learn More
Applied Biosystems™ 7900HT TaqMan™ Array Upgrade
Artikelnummer. 15883354 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15883354 1 kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15883354 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4329012
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dem 7900HT TaqMan™ Array Upgrade können Sie die TaqMan™ Arrays – auf – Ihrem Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System als Mikrofluidikkarte ausführen.
Dieses Upgrade gibt Ihnen Zugriff auf ein effizientes, anwenderfreundliches Hilfsmittel, das arbeitsintensive Pipettierschritte eliminiert und mit der 5'-Nuklease TaqMan™ Assay-Technologie nach Goldstandard Genexpressionsergebnisse mit hohem Durchsatz ermöglicht.
• Der Komfort – umfasst alles, was Sie für die Ausführung des 7900HT TaqMan™ Arrays auf Ihrem 7900HT System benötigen
• Erfolgreich – hochqualifizierte Servicetechniker installieren und testen Ihr 7900HT TaqMan™ Array Upgrade, um es schnell in Betrieb zu nehmen
• Hoher Durchsatz – ermöglicht den Zugriff auf das 384-Well-Format ohne Robotertechnik für die Handhabung von Flüssigkeiten
Dieses Upgrade auf Ihr 7900HT-System bietet alles, was Sie zum Ausführen des TaqMan™ Arrays benötigen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Blockformat Austauschbar
Format 384-Well-Mikrofluidik-Karte
Inhalt und Lagerung Dieses Kit enthält einen Thermocycling-Block, ein Mikrofluidikkarten-Dichtungsmittel, Zentrifugenbecher mit Adaptern und ein Chemieinstallationskit.
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Array-Upgrade
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Menge 1 kit