missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Leichte blaue Handschuhe der Serie 76-501 aus PVC
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Konstruktion aus aromatischen Polyesterfasern
- Für Handhabung, Verpackung und leichte Montageanwendungen
- Einlage aus Synthetikfasern
- Gestrickter Aufbau
- PVC-Beschichtung
- Gepunktet auf der Handinnenfläche
- Strickbündchen
Spezifikation
Material der Rückseite | PVC |
Zertifizierung/Konformität | Norm der KATEGORIE II EN 388: 214X |
Stulpenmaterial | PVC |
Farbe | Blau |
Produkttyp | Leichte Handschuhe |
Größe | 10 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidung | Polyester/Baumwolle |
Handflächentyp | Handfläche genoppt |
Menge | 12 Paare |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'