Learn More
Ansell Edmont™ Leichte blaue Handschuhe der Serie 76-501 aus PVC
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Konstruktion aus aromatischen Polyesterfasern
- Für Handhabung, Verpackung und leichte Montageanwendungen
- Einlage aus Synthetikfasern
- Gestrickter Aufbau
- PVC-Beschichtung
- Gepunktet auf der Handinnenfläche
- Strickbündchen
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | PVC |
| Zertifizierung/Konformität | Norm der KATEGORIE II EN 388: 214X |
| Stulpenmaterial | PVC |
| Accelerator Free | Yes |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Oberflächenbehandlung außen | Partially Textured |
| Latex Free | Yes |
| Material | Synthetic fiber |
| Mehr anzeigen |