Learn More
Ansell™ Leichte naturfarbene und blaue Handschuhe der Serie 76-301 aus PVC
Artikelnummer. 12626991 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12626991 7 12 Paare
12616991 10 12 Paare
12636991 8 12 Paare
12646991 9 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 12626991 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 76301070
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Tiger Paw™ besteht aus Polyester mit Baumwollbeschichtung und bietet viele Funktionen und Vorteile zu einem günstigen Preis. Diese schwerere Konstruktion gewährleistet einen robusteren Handschuh für schwerere Anwendungen.
  • Aus Polyester mit Baumwollbeschichtung
  • Gestrickter Aufbau
  • Polyester/Baumwolleinlage
  • Gepunktet auf der Handinnenfläche
  • Strickbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite PVC
Zertifizierung/Konformität Norm der KATEGORIE II EN 388: 214 X
Stulpenmaterial PVC
Farbe Naturfarben, Blau
Produkttyp Leichte Handschuhe
Größe 7
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidung Polyester/Baumwolle
Handflächentyp Handfläche genoppt
Menge 12 Paare
Serie 76-301