missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ 7570Einweghandschuhe aus Nitril, beschleuniger- und puderfrei

Catalog Number p-7160352
Click to view available options
Größe:
XS
S
L
XL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ultimative Lösung gegen Typ IV-Allergien: Ohne Beschleuniger. Gut sichtbar und silikonfrei! Hohe Zugfestigkeit.

  • Gut sichtbare grüne Farbe; erhöhte Sicherheit bei schlechten Lichtbedingungen
  • Vermeidet Risiken durch Latex-Allergien der Typen I und IV
  • Fühlt sich an, wie eine zweite Haut, weichere Textur und einfaches Anziehen
  • Formulierung mit niedrigem Modulus zur Verbesserung der Passform und zur Verringerung der Hand-Ermüdung
  • Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen für besseren Halt
  • Ohne Weichmacher, puderfrei und silikonfrei
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EU-Verordnung 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EU-Verordnung 1935/2004 und 10/2011
AQL 1.5
Farbe Gut erkennbares Grün
Einwegprodukt Ja
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe XS
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,1 mm
Fingerhandschuh Texturierte Fingerspitzen
Modell 7570XS
Verpackungsart Spenderbox
Anschlussgröße (metrisch) 24 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'