missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ 7570Einweghandschuhe aus Nitril, beschleuniger- und puderfrei

Ultimative Lösung gegen Typ IV-Allergien: Ohne Beschleuniger. Gut sichtbar und silikonfrei! Hohe Zugfestigkeit.

Marke:  SHOWA™ 757007S

Additional Details : Gewicht : 0.51300kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15829552

  • auf Anfrage / 100 Stück

Dieser Artikel kann nicht online bestellt werden, da Preisänderungen vorbehalten sind. Bitte kontaktieren Sie unser Produktsupport-Team unter 056 618 41 11 für weitere Informationen.


Beschreibung

Beschreibung

  • Gut sichtbare grüne Farbe; erhöhte Sicherheit bei schlechten Lichtbedingungen
  • Vermeidet Risiken durch Latex-Allergien der Typen I und IV
  • Fühlt sich an, wie eine zweite Haut, weichere Textur und einfaches Anziehen
  • Formulierung mit niedrigem Modulus zur Verbesserung der Passform und zur Verringerung der Hand-Ermüdung
  • Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen für besseren Halt
  • Ohne Weichmacher, puderfrei und silikonfrei
Spezifikation

Spezifikation

Gut erkennbares Grün
Texturierte Fingerspitzen
Spender-Box
Klein
einweg
Nicht steril
Ja
Labor
0,10 mm
AQL 1,5
Nitril
24 cm
11 Newton
Puderfrei
EU-Verordnung 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EU-Verordnung 1935/2004 und 10/2011
Beidhändig
Ja
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation