Learn More
SHOWA™ 7502PF Biologische Nitrilhandschuhe
Die puderfreien Nitrilhandschuhe sind mit der Eco Best Technology (EBT) biologisch abbaubar und fühlen sich an wie eine zweite Haut, um die Ermüdung der Hände zu verringern.
45.50 CHF - 63.95 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D5511, ASTM D5526 |
---|---|
Chemotherapeutic Rated | Nein |
Anwendungen | Industriell, Labor |
AQL | 1,5 |
Farbe | Blau |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16495434
|
SHOWA™
7502PF-06XS |
XS |
45.50 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16475434
|
SHOWA™
7502PF-07S |
S |
45.50 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16465434
|
SHOWA™
7502PF-08M |
M |
63.95 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16455434
|
SHOWA™
7502PF-09L |
L |
45.50 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16485434
|
SHOWA™
7502PF-10XL |
XL |
63.95 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16405444
|
SHOWA™
7502PF-11XXL |
2XL |
45.50 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- 21CFR/FDA-konform für direkten Lebensmittelkontakt
- Verringertes Risiko von Allergien
- Gerollte Bündchen verhindern das Eindringen von Schmutz in den Handschuh
- Einmalgebrauch
- 100 % Nitril mit EBT
- Puderfrei, niedriger Modulus
- Biskuit-Fingerspitzen
- Biologisch abbaubar
- Anwendungen:
- Handhabung von komplexen Teilen
- Biotechnologie
- PET-Lebensmittelproduktion
- Waschen und Reinigen
- Labor- und Pharmaanalyse
Spezifikation
ASTM D5511, ASTM D5526 | |
Industriell, Labor | |
Blau | |
Keine Textur | |
0,10 mm | |
Ja | |
2,5 mil | |
2,5 mil | |
7502PF | |
24,13 cm |
Nein | |
1,5 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
4 mil | |
Nein | |
Nitril | |
0,06 mm | |
0,06 mm | |
9,5 in. |