Learn More
SHOWA™ 7502PF Biologische Nitrilhandschuhe
Click to view available options
Größe:
2XL
L
M
S
XL
XS
Packungsgröße:
180 Stück
200 Stück
Beschreibung
- 100 % biologisch abbaubares Nitril
- Die Beschleuniger-freie Formulierung schützt empfindliche Haut
- Latexfrei
- Formulierung mit niedrigem Modulus zur Verbesserung der Passform und zur Verringerung der Hand-Ermüdung
- Silikonfrei, beidhändig, nicht steril
- 21 CFR/FDA-konform für direkten Lebensmittelkontakt
- Ideal für Labor-, Lebensmittel-, Landwirtschaft- und Hausmeisteranwendungen
- Gerollter Aufschlag
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D5511, ASTM D5526 |
| Chemotherapeutic Rated | Nein |
| Anwendungen | Industriell, Labor |
| AQL | 1,5 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Finger Thickness (English) | 4 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,10 mm |
| Laboratory/Cleanroom Use | Nein |
| Mehr anzeigen |