Learn More
SHOWA™ 7502PF Biologische Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 16475434
Click to view available options
Größe:
2XL
L
M
S
XL
XS
Packungsgröße:
180 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 16475434
Marke: SHOWA™ 7502PF07S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die puderfreien Nitrilhandschuhe sind mit der Eco Best Technology (EBT) biologisch abbaubar und fühlen sich an wie eine zweite Haut, um die Ermüdung der Hände zu verringern.
  • 100 % biologisch abbaubares Nitril
  • Die Beschleuniger-freie Formulierung schützt empfindliche Haut
  • Latexfrei
  • Formulierung mit niedrigem Modulus zur Verbesserung der Passform und zur Verringerung der Hand-Ermüdung
  • Silikonfrei, beidhändig, nicht steril
  • 21 CFR/FDA-konform für direkten Lebensmittelkontakt
  • Ideal für Labor-, Lebensmittel-, Landwirtschaft- und Hausmeisteranwendungen
  • Gerollter Aufschlag
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D5511, ASTM D5526
Chemotherapeutic Rated Nein
Anwendungen Industriell, Labor
AQL 1,5
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Laboratory/Cleanroom Use Nein
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,06 mm
Größe S
Dicke (angloamerikanisch) 2,5 mil
Dicke (metrisch) 0,06 mm
Modell 7502PFS
Serie 7502PF
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24,13 cm