Learn More
Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I
Artikelnummer. 18892729 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18892729 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18892729 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4360788
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die anwenderfreundlichen vorbeladenen optischen Reaktionsplatten ermöglichen eine schnelle und problemlose Kalibrierung des schnellen 7500 Echtzeit-PCR-Systems.
This easy-to-use kit enables you to establish the pure dye spectra and multicomponent values for FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™, and NED™/TAMRA™/ROX™ dyes on the 7500 Fast Real-Time PCR System. The Applied Biosystems™ 7500 Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I contains nine Optical 96-well Fast Thermocycling Plates: one preloaded and sealed background plate, seven preloaded and sealed plates with seven separate dye standards, and one region-of-interest (ROI) plate. Spend Your Time on Research - Not Instrument Calibration: This kit's easy-to-use, preloaded 96-well optical reaction plates enable quick and easy calibration of the 7500 Fast Real-Time PCR System. Insert the reaction plates during system installation, and the system collects the dye standard's spectral information. The system's application algorithm then uses the calibration information to ensure accurate data analysis.
Kit i
  • Optische 96-Well Reaktionsplatten, die mit den Farbstoffen Cy3™, Cy5™ und Texas Red™ vorgeladen sind, ermöglichen eine schnelle und einfache Kalibrierung des schnellen 7500 Echtzeit-PCR-Systems
  • Einfach anzuwendendes, vorbeladenes Spektralkalibrierungskit ermöglicht die genaue Unterscheidung der einzelnen Farbstoffe in einem Reaktionsgemisch, wenn alle Farbstoffe gleichzeitig angeregt werden
Kit II
  • 96-Well optische Reaktionsplatten, die mit den Farbstoffen (FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™, NED™/TAMRA™/ROX™) vorgeladen sind, ermöglichen eine schnelle und einfache Kalibrierung des schnellen 7500 Echtzeit-PCR-Systems
  • Anwenderfreundliches, vorbeladenes Spektralkalibrierungskit für die genaue Unterscheidung der einzelnen Farbstoffe in einem Reaktionsgemisch bei gleichzeitiger Anregung aller Farbstoffe
  • Enthält den passiven Standard-Referenzfarbstoff I für die Signalnormierung in allen Echtzeit- und Endpunkt-Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Bestellinformation
Verfallsdatum: 12 Monate ab Lieferdatum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält eine Hintergrundplatte, sieben Platten mit Farbstoffstandards (FAM™⁄SYBR™ Green I, VIC™⁄JOE™, NED™⁄Tamra™⁄ROX™) und eine ROI-Kalibrierplatte.
Bei -15 bis 25 °C lagern. (Dieses Produkt ist lichtempfindlich.)
Ablaufdatum: 12 Monate ab Lieferdatum.
Kalibrierter Farbstoff FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, VIC, SYBR™ Green
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System
Nachweisverfahren Fluoreszent
Produkttyp Kit für Spektralkalibrierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Versandbedingung Trockeneis
Menge 1 Kit
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung