Learn More
Applied Biosystems™ 7300 System SDS v1.4 Upgrade Kit with RQ Study
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Die leistungsstarke und anwenderfreundliche 7300 Sequenzerkennungssoftware umfasst:
• Der einfache Assistent zur Platteneinrichtung ist für jede Anwendung optimiert – Option zum Einrichten vor oder nach Beendigung des Durchlaufs
• Korrigieren Sie Fehler bei der Platteneinrichtung nach dem Durchlauf, ohne dass erfasste Daten verloren gehen
• Grafikexport mit einem Klick in PowerPoint oder JPG für erstklassige Präsentationen
• Das flexible System kann bei Bedarf als Plattenlesegerät oder als normaler Thermocycler verwendet werden
• Amplifikationsüberwachung in Echtzeit und Flexibilität zur Hinzufügung zusätzlicher PCR-Zyklen während eines Durchlaufs
• Die Überwachung der Lampenlebensdauer gewährleistet eine höchstmögliche Geräteleistung
Zusätzlich ist die SDS RQ 7300 System Study Software, ein Softwarepaket zur Genexpressionsanalyse mit leistungsstarken Datensichtfunktionen, im Lieferumfang enthalten. Es können Daten von bis zu 10 96-Well RQ-Platten gleichzeitig analysiert werden. Möglichkeiten bei einer RQ-Studie:
• Wählen Sie die endogene Kontrolle und die Kalibratorprobe aus.
• Wählen Sie gegebenenfalls den Kontrolltyp aus.
• Legen Sie Basislinien- und Schwellwerte sowie RQ Min/Max
Zuverlässigkeitsniveaus fest.
• Lassen Sie einzelne Wells oder Proben-Replikationen weg.
Der Anwender kann die Nachlaufverstärkung in drei verschiedenen Formaten anzeigen, während Genexpressionsdiagramme Expressionsstufen von Zielproben relativ zum Kalibrator anzeigen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7300 System |
| Softwaretyp | Genexpressionsanalyse |
| Produkttyp | Softwareupgrade-Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Betriebssystem | Windows XP Pro (Servicepk. 2) |
| Menge | 1 kit |