Learn More
Applied Biosystems™ 7300 System SDS v1.4 Software Upgrade Kit
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Diese Software aktualisiert frühere Versionen der 7300 SDS-Software, um maximale Funktionalität und Zuverlässigkeit zu ermöglichen. Die leistungsstarke und anwenderfreundliche 7300 Sequenzerkennungssoftware umfasst:
• Der einfache Assistent zur Platteneinrichtung ist für jede Anwendung optimiert – Option zum Einrichten vor oder nach Beendigung des Durchlaufs
• Korrigieren Sie Fehler bei der Platteneinrichtung nach dem Durchlauf, ohne dass erfasste Daten verloren gehen.
• Grafikexport mit einem Klick in PowerPoint oder JPG für erstklassige Präsentationen
• Das flexible System kann bei Bedarf als Plattenlesegerät oder als normaler Thermocycler verwendet werden
• Amplifikationsüberwachung in Echtzeit und Flexibilität zur Hinzufügung zusätzlicher PCR-Zyklen während eines Durchlaufs
• Die Überwachung der Lampenlebensdauer gewährleistet eine höchstmögliche Geräteleistung
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7300 System |
| Softwaretyp | Automatisierungssteuerung |
| Produkttyp | Softwareupgrade-Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Betriebssystem | Windows XP Pro (Servicepk. 2) |
| Menge | 1 kit |