Learn More
Jenway™ visible spectrophotometer 7200 (335-900nm) fitted
Click to view available options
Typ:
Spektralphotometer zur Abtastung sichtbaren Lichts
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Messmodi für einzelne Wellenlängen mit Basisabsorption und prozentualer Transmission; Konzentration, die mit einem Standard oder einem Faktor berechnet wird; optische Dichte; Quantifizierung mit der Fähigkeit, eine Kalibrierkurve mit bis zu 6 Standards und 3 Replikaten zu erstellen; Vollspektrumabtastung und Kinetik, bei der bis zu 3 Wellenlängen gleichzeitig gemessen werden können.
Der farbige Touchscreen ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung und Navigation des Gerätes. Einfaches Anzeigen von Vollspektrum-Scans, Quantifizierungskurven und Kinetikläufen auf dem 4 in. großem Touchscreen. Der große Probenraum hat optional Platz für einen Küvettenhalter mit großer Pfadlänge und einen beheizten 10 x 10 mm-Küvettenhalter. Für Proben in hohen Reagenzgläsern kann der Kammerdeckel offen bleiben.
Der farbige Touchscreen ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung und Navigation des Gerätes. Einfaches Anzeigen von Vollspektrum-Scans, Quantifizierungskurven und Kinetikläufen auf dem 4 in. großem Touchscreen. Der große Probenraum hat optional Platz für einen Küvettenhalter mit großer Pfadlänge und einen beheizten 10 x 10 mm-Küvettenhalter. Für Proben in hohen Reagenzgläsern kann der Kammerdeckel offen bleiben.
- Abtastdioden-Array-Technologie
- Navigation auf farbigem Touchscreen
- Klein und leicht
- Schnelle Scan-Geschwindigkeit
- Sprachoption für Französisch
- Mehrere USB-Anschlüsse für Datenspeicherung und Druckerkonnektivität
- Umfassendes Zubehörprogramm erhältlich
- 2 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
| Extinktionsgenauigkeit | ± 0,01 A bei 1,0 A und 546 nm |
| Extinktionsbereich | -0,3 bis +2,5 A |
| Konzentration | ±2500 |
| Detektortyp | Photodiodenarray mit 1024 Elementen |
| Display | 4-Zoll-Farb-Touchscreen |
| Abmessungen (L x B x H) | 212 x 422 x 120 mm |
| Sprachen | Englisch, Französisch |
| Lichtquelle | Wolfram-Halogenlampe |
| Spektren-Bandbreite | 7 nm |
| Typ | Spektralphotometer zur Abtastung sichtbaren Lichts |
| Mehr anzeigen |