Learn More
Jenway™ Scannende Spektralphotometer der Serie 72, Modell 7200
Artikelnummer. 30019061
Change view
Click to view available options
Typ:
Scan-Spektrophotometer
Packungsgröße:
1 Einheit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
30019061 Scan-Spektrophotometer 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30019061 Lieferant Jenway™ Lieferanten-Nr. 8305601
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die ersten Scanning-Spektrophotometer in der Jenway Die Technologie nutzt Diodenarrays, um außergewöhnlich schnelle Ergebnisse zu erzielen. Das Modell 7200 deckt einen Wellenlängenbereich von 335 bis 800 nm mit einer spektralen Bandbreite von 7 nm ab.
  • Messmodi für eine einzelne Wellenlänge mit Basisabsorption und % Transmission
  • Die Konzentration wird mithilfe eines Standards oder eines Faktors berechnet.
  • Optische Dichte
  • Quantifizierung mit der Möglichkeit, eine Kalibrierkurve unter Verwendung von bis zu 6 Standards und 3 Replikaten zu erstellen
  • Vollständiges Spektralscanning und Kinetik, bei denen bis zu 3 Wellenlängen gleichzeitig gemessen werden können
  • Die farbige Touchscreen-Benutzeroberfläche ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung und Navigation des Instruments.
  • Das 4-in.-Display ermöglicht die einfache Anzeige von Vollspektrum-Scans, Quantifizierungskurven und Kinetikläufen und erlaubt es dem Benutzer, durch einfaches Antippen des Bildschirms hinein- und herauszuzoomen sowie Spektralanalysepunkte auszuwählen.
  • Die große Probenkammer bietet ausreichend Platz für den optionalen Küvettenhalter mit langer Weglänge und den beheizten 10x10 mm Küvettenhalter, der sich ideal für thermostatisierte Messungen bei 37 °C °eignet.
  • Der Deckel der Probenkammer kann auch während der Messungen offen bleiben, was ideal für Proben in hohen Reagenzgläsern ist.
  • Zwei USB Anschlüsse für Datenspeicherung und Drucker.
  • Einfacher Zugang USB Über den Anschluss an der Vorderseite des Geräts lassen sich Ergebnisse und Quantifizierungskurven einfach speichern.
  • Klein und leicht
  • Schnelle Scan-Geschwindigkeit
  • Sprachoptionen: Englisch, Französisch und Deutsch
  • Umfassende Auswahl an Zubehör erhältlich
  • 2 Jahre Garantie (einschließlich Xenonlampe)
Spezifikation
Konzentration ±2500
Anschlüsse USB Drucker (hinten), USB USB-Stick (Vorderseite)
Tiefe (angloamerikanisch) 17 in.
Tiefe (metrisch) 42.2 cm
Beschreibung Sichtbares Diodenarray-Scanspektrophotometer
Detektortyp Diode
Display LCD-Touchscreen
Sprachen Deutsch, Französisch, Deutsch
Lichtquelle Wolfram-Halogenlampe
Spektren-Bandbreite 7 nm
Typ Scan-Spektrophotometer
Spannung 90/240 V
Wavelength Range 335 bis 800 nm
Abweichung ±0,005 A/Stunde bei 1,0 A und 546 nm
Höhe (angloamerikanisch) 5 Zoll
Höhe (metrisch) 12 cm
Hertz 50/60 Hz
Enthält 10 x 10 mm Küvettenhalter, USB Speicherstick und Netzteil mit drei Steckern (US, Euro und UK).
Schichtdicke 10 bis 100 mm
Steckertyp US, EU, UK
Streulicht <% gemäß ANSI/ASTM E387-72
Gewährleistung 3 Jahre
Wellenlängen 335 bis 800 nm
Wellenlängengenauigkeit ±2,0 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit ±2,0 nm
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (metrisch) 21.2 cm