Learn More
SHOWA 707HVO Orange Nitrile Gloves
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Fluoreszent
- Leicht
- chloriert
- Eco Best Technology (EBT)
- Ohne Dichtungseinlage
- Ohne Unterlage
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016 |
Farbe | Orange |
Größe | 9 |
Art der Handschuhstulpe | Rollrand |
Modell | 707HVO. |