Learn More
Hamilton™ Rändelnabenspritzen der Serie 7000
Modifizierte Mikroliter-Spritzen mit Kolben-in-Nadel-Design.
Marke:  Hamilton™ DS88400
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11518044
  • 1575.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die einzige erhältliche Spritze mit einem Totvolumen von Null
  • Feiner Wolframkolbendraht reicht bis zur Spitze der Nadel
  • Stellt sicher, dass das gesamte Lösungsmittel ausgestoßen wird
Spezifikation
Spezifikation
25G
2 μl