Learn More
Hamilton™ Rändelnabenspritzen der Serie 7000
Modifizierte Mikroliter-Spritzen mit Kolben-in-Nadel-Design.
Marke:  Hamilton™ 80108
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10231432
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die einzige erhältliche Spritze mit einem Totvolumen von Null
  • Feiner Wolframkolbendraht reicht bis zur Spitze der Nadel
  • Stellt sicher, dass das gesamte Lösungsmittel ausgestoßen wird
Spezifikation
Spezifikation
Ja
0.145 mm
0.51 mm
413.7 bar
7001
1 μl
Rändelansatz
25 ga.
7.82 mm
Spritzennadel
50 °C
1/Pckg.
Individuell