Learn More
Hamilton™ Microliter™/Gastight™ Spritzen der Serie 700/1700 zur manuellen Direkteinspritzung in eine Säule
Spritzen sind für die Verwendung mit On-Column GC-Injektoren konzipiert.
Marke: Hamilton™ 80386
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Spritzen in dieser Kategorie sind entweder Microliter-Spritzen der Serie 700 oder Gastight-Spritzen der Serie 1700. Microliter-Spritzen verfügen über einen Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht ist und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt ist. Gastight-Spritzen verfügen über eine präzisionsbearbeitete PTFE-Kolbenspitze, die eine leckfreie Dichtung erzeugt.
- Abnehmbare Nadel aus Quarzglas (RN) – Die Nadeln sind abnehmbar und haben ein Hamilton-spezifisches Design. Das Design sorgt dafür, dass die Nadeln genau an der Nullpunktmarkierung der Spritze sitzen. Der Anwender kann Nadelstärke, Nadellänge und Spitzenform auswählen, um die Spritze für seine spezifischen Anwendungen zu optimieren. Darüber hinaus ermöglicht dieser Anschluss das Herausnehmen der Nadel, ohne das Totvolumen der Spritze zu vergrößern, und ist ideal, wenn die Gefahr einer Verstopfung der Nadel besteht. In zerlegtem Zustand autoklavierbar Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze. Diese RN verfügen über eine mit Polyimid beschichtete Quarzglas-Nadel.
- Nadelspitzentypen
- Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 32
- Spitzentyp 3 – Stumpfe Nadelspitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Gauges: 0.17 mm und 0.23 mm
Spezifikation
0.019 in. | |
0.26 Zoll | |
0.048 cm | |
0.66 cm | |
On-Column-GC-Injektoren | |
4.9 Zoll | |
Edelstahl, Borosilikatglas, Quarzglas | |
115 °C | |
2 | |
Steril | |
10 μl |
0.043 in. | |
0.009 Zoll | |
0.011 cm | |
0.024 cm | |
32 g | |
12.5 cm | |
239 °F | |
701 | |
2000 psi | |
0.33 oz. | |
Mikroliter-Spritze |