Learn More
Ansell™ Schwere gelbe Neptune™ Handschuhe der Serie 70-225
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Hergestellt aus Hightech-Dupont™ Kevlar™ aramid fiber-Para-Aramid-Kurzfasern
- Die Neptune-Beschichtung sorgt für die flüssigkeitsabwehrende Funktion der Handschuhfasern
- Nahtlose Konstruktion zur Vermeidung von Hautreizungen
- Kurzfasern für erhöhten Komfort
- Frotteeschlaufen-Technik für verbesserte Wärmedämmung
- Dicke Schicht für eine hohe Stoßdämpfung
- Beidhändig
- Waschbar und wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Neptune™ |
| Zertifizierung/Konformität | Normen der KATEGORIE III EN 388: 254 X, EN 407, ANSI |
| Stulpenmaterial | Neptune™ |
| Coating Material | Uncoated |
| Farbe | Yellow |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Aramid Fiber |
| Produkttyp | Schwere Handschuhe |
| Mehr anzeigen |