Beschreibung
- Industrielle Handschuhe
- Handschuhe aus 100 % DuPont™ Dupont™ Kevlar™ aramid fiber™ sorgen für Schnittschutz bei leichten Arbeiten
- Schutz vor scharfen Kanten von Metallen, Keramik, Glas und anderen Materialien
- Das umdrehbare Design ermöglicht das Tragen des Handschuhs an beiden Händen, wodurch die Kosten für den Austausch reduziert werden
- Sehr hohe Schnittfestigkeit im Verhältnis zum Eigengewicht
- Einsatz von Frotteeschleifentechnik zur Verbesserung der Wärmedämmung
- Dickwandige Handschuhe bieten eine hohe Stoßdämpfung, ohne dass die Fingerfertigkeit darunter leidet
- Die Neptune™ Beschichtung auf den Handschuhfasern wehrt Flüssigkeiten ab, vermeidet Schäden an den Dupont™ Kevlar™ aramid fiber™ Fasern und verlängert die Lebensdauer des Handschuhs
- Der verstärkte Daumenrand erhöht die Abriebfestigkeit und verleiht dem Handschuh Langlebigkeit
- Die beidhändig tragbaren Handschuhe sind voll waschbar und können mehrfach verwendet werden
- Waschbar
Anwendungen:
- Fahrgestellmontage, Karosseriebau
- Inspektion (Kommissionierung, Kontrolle und Kennzeichnung)
- Metallbearbeitung und Montagearbeiten
- Greifen von Struktur- und Karosserieteilen
- Ausbesserungsarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Neptune™ |
| Zertifizierung/Konformität | Normen der KATEGORIE III EN 388: 144 X, EN 407, ANSI |
| Stulpenmaterial | Neptune™ |
| Coating Material | Unbeschichtet |
| Farbe | Gelb |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | Aramidfaser |
| Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
| Mehr anzeigen |