Learn More
7-Phenylheptansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11311797 5 g 5 Gramm
11301797 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05009.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 40228-90-8 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
7-Phenylheptanoic acid is used in the process to make amino acid derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Phenylheptansäure wird bei der Herstellung von Aminosäurederivaten verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40228-90-8
Summenformel C13H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.285
MDL-Nummer MFCD00037801
InChI-Schlüssel ZVSXKFNTWOIGJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzeneheptanoic acid, phenylheptanoic acid, 7-phenyl-heptanoic acid, acmc-20alwn, 7-phenylheptanoic acid, xxc
PubChem CID 520987
IUPAC-Name 7-Phenylheptansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Phenylheptanoic acid
Schmelzpunkt ∼20°C
Dichte 1.009
Siedepunkt 147°C to 150°C (0.4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.507
Menge 5 g
Beilstein 1957081
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 206.29
Reinheit (%) 97%