missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-(p-Methoxybenzylamino)-4-Nitrobenz-2-oxa-1,3-Diazol, TRC

Artikelnummer. 30475633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475633 250 mg 250 Milligramm
30475340 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30475633 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM292960250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 33984-50-8
Summenformel C14H12N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 300.27
Synonym N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, 7-(p-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenz-2,1,3-oxadiazole, 7-(p-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenzoxadiazole, NSC 240872, 4-[(p-Methoxybenzyl)amino]-7-nitro-benzofurazan, N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-7-nitro-4-benzofurazanamine
IUPAC-Name N-[(4-Methoxyphenyl)Methyl]-4-Nitro-2,1,3-Benzoxadiazol-7-Amin
SMILES COc1ccc(CNc2ccc(c3nonc23)[N+](=O)[O-])cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-(p-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H12N4O4/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)8-15-11-6-7-12(18(19)20)14-13(11)16-22-17-14/h2-7,15H,8H2,1H3
Formelmasse 300.0859
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.