Learn More
7-Nitroindol-2-Carboxylsäure, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10248952
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10248952 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10004962 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10102934 50 g Bernsteinfarbene Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10248952 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM09181DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6960-45-8
Summenformel C9H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 206.157
InChI-Schlüssel BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, 7-nitroindole-2-carboxylicacid, dna base excision repair pathway inhibitor, maybridge1_004786, indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, pubchem9857, acmc-1b8pb, 1h-indole-2-carboxylicacid, 7-nitro
PubChem CID 81409
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 206.16
Reinheit (%) 90%