Learn More
Wheaton™ 7 ml-Probenbehälter aus Polystyrol
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
Marke:  Wheaton™ 327147
146.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16404959
  • 180.00 CHF / 700 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Beschreibung
  • Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
  • Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter
Polystyrol
7 mL
Weiß
Schraubverschluss
50,2 mm
700/Karton
Ja
Steril
EU-Richtlinie 98/79/EG
Polypropylen
22,5 mm
Glatt
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ 7 ml-Probenbehälter aus Polystyrol > Beschriftung: Glatt