Learn More
7-Methylbenzo[d]isoxazol-3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10797994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10797994 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10368812 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10797994 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF03630EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 36238-83-2
Summenformel C8H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.149
MDL-Nummer MFCD00104669
InChI-Schlüssel JUNCQBPTXAQOSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methylbenzo d isoxazol-3-ol, 7-methylbenzo d isoxazol-3 2h-one, 7-methyl-1,2-benzoxazol-3-ol, 3-hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazole, 7-methyl-2h-1,2-benzoxazol-3-one, 7-methyl-benzo d isoxazol-3-ol, 3-hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazol, benzo d isoxazol-3-ol derivative, 3n, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one,7-methyl, 7-methyl-1,2-benzoisoxazole-3 2h-one
PubChem CID 2782122
IUPAC-Name 7-Methyl-1,2-benzoxazol-3-on
SMILES CC1=CC=CC2=C1ONC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methylbenzo[d]isoxazol-3-ol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 97%