Learn More
7-Methyl-8-nitrochinolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Methyl-8-nitroquinoline |
| CAS | 7471-63-8 |
| Summenformel | C10H8N2O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H8N2O2/c1-7-4-5-8-3-2-6-11-9(8)10(7)12(13)14/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2cccnc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 7-Methyl-8-Nitrochinolin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 188.18 |
| Formelmasse | 188.0586 |