Learn More
7-Methoxy-4-methylcumarin, TRC
Artikelnummer. 30469635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469635 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2637501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-7-Methoxycoumarin
CAS 2555-28-4
Summenformel C11 H10 O3
Menge 1 g
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one','7-methoxy-4-methyl-, Coumarin','7-methoxy-4-methyl- (7CI,8CI), Herniarin','4-methyl- (6CI), 7-Methoxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methyl-7-methoxycoumarin, 4-Methylherniarin, 4-Methylumbelliferone methyl ether, 7-Methoxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Methoxy-4-methyl-chromen-2-one, 7-Methoxy-4-methylcoumarin, 7-Methyloxy-4-methylcoumarin, NSC 688805
InChI-Formel InChI=1S/C11H10O3/c1-7-5-11(12)14-10-6-8(13-2)3-4-9(7)10/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C
IUPAC-Name 7-Methoxy-4-methylchromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 190.2
Formelmasse 190.063