Learn More
7-Methoxy-2-naphthol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Methoxy-2-naphthol |
| CAS | 5060-82-2 |
| Summenformel | C11H10O2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-7-methoxynaphthalene, 3-Methoxy-6-naphthol, 7-Methoxy-2-naphthalenol, 7-Methoxy-2-naphthol, 7-Methoxy-β-naphthol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-2-4-10(12)6-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2ccc(O)cc2c1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174.2 |
| Formelmasse | 174.0681 |