Learn More
7-Methoxy-2-naphthol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10106197 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10106197 5 g Glasflasche 5 Gramm
10689389 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10106197 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428870050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5060-82-2 | C11H10O2 | 174.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5060-82-2
Summenformel C11H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
MDL-Nummer MFCD00075494
InChI-Schlüssel UNFNRIIETORURP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxy-2-naphthol, 2-naphthalenol, 7-methoxy, 7-methoxy-2-naphthalenol, pubchem16354, 7-methoxy-beta-naphthol, acmc-1bnbv, 7-methoxy-naphthalen-2-ol, 7-methyloxy-2-naphthalenol, 2-hydroxy-7-methoxynaphthalene
PubChem CID 853173
IUPAC-Name 7-Methoxynaphthalen-2-ol
SMILES COC1=CC=C2C=CC(O)=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methoxy-2-naphthol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 116.0°C to 119.0°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Methoxy-2-naphthol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.