Learn More
7-Methoxy-1,4-benzothiazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Methoxy-1,4-benzothiazin-3(4H)-one |
| Schmelzpunkt | 182°C to 184°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 195.24 |
| Reinheit (%) | 97% |