Learn More
7-Iod-3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Iodo-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 276.07 |
Reinheit (%) | 95% |