Learn More
7-Hydroxychinolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 10197750 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10197750
Marke: Thermo Scientific Acros 418820010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 580-20-1 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 580-20-1
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD00016730
InChI-Schlüssel QUUFTOGCVYWGNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxyquinoline, quinolin-7-ol, 7-quinolinol, unii-d2g6yuk7zj, 7-chinolinol, ccris 4332, d2g6yuk7zj, xcrppapdrubkrj-uhfffaoysa-n, quinolin-1-ium-7-olate, 7hydroxyquinoline
PubChem CID 11378
IUPAC-Name 1H-Chinolin-7-on
SMILES C1=CNC2=CC(=O)C=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxyquinoline
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 239°C to 244°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Hydroxyquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.