Learn More
7-Hydroxyindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15783467 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15783467 250 mg 250 Milligramm
15773467 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15783467 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 462292500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2380-84-9 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2380-84-9
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
InChI-Schlüssel ORVPXPKEZLTMNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxyindole, 7-indolol, 7-hydroxy-1h-indole, indol-7-ol, 7-hydroxy-indole, pubchem7345, 7-hydroxylindole
PubChem CID 2737651
IUPAC-Name 1H-indol-7-ol
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxyindole
Schmelzpunkt 85.0°C to 87.0°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Menge 250 mg
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 95%