Learn More
7-Hydroxyflavanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486396
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
Artikelnummer. 11486396
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24720.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6515-36-2 | C15H12O3 | 240.258 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6515-36-2
Summenformel C15H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 240.258
MDL-Nummer MFCD00017487
InChI-Schlüssel SWAJPHCXKPCPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxyflavanone, 7-hydroxy-2-phenylchroman-4-one, chembl97542, 7-hydroxy-2-phenyl-4-chromanone, 7-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl, 7-hydroxy-flavanone, d05zpo
PubChem CID 1890
ChEBI CHEBI:34483
IUPAC-Name 7-Hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-on
SMILES C1C(OC2=C(C1=O)C=CC(=C2)O)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxyflavanone
Schmelzpunkt 187°C to 189°C
Menge 5 g
Beilstein 87355
Formelmasse 240.25
Reinheit (%) 99%