Learn More
7-Hydroxycumarinyl-4-Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10704195 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10704195 1 g Glasflasche 1 Gramm
10264824 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704195 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427900010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6950-82-9 | C11H8O5 | 220.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6950-82-9
Summenformel C11H8O5
Molekulargewicht (g/mol) 220.18
MDL-Nummer MFCD00037563
InChI-Schlüssel BNHPMQBVNXMPDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxycoumarin-4-acetic acid, 2-7-hydroxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid, umbelliferone-4-acetic acid, 7-hydroxy-2-oxo-2h-1-benzopyran-4-acetic acid, chembl12253, 2-7-hydroxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid, 7-hydroxy-4-coumarinylacetic acid, 2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 7-hydroxy-2-oxo, 7-hydroxycoumarin-4-yl acetic acid, 7-hydroxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid
PubChem CID 5338490
IUPAC-Name 2-(7-Hydroxy-2-Oxochromen-4-yl)Essigsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)OC(=O)C=C2CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxycoumarinyl-4-acetic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 209°C to 210°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 220.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Hydroxycoumarinyl-4-acetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.