missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Hydroxy Memantine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30136714
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136714 25 mg 25 Milligramm
30133577 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136714 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94470025MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 356572-08-2
Summenformel C12 H21 N O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 231.76
Synonym 3-Amino-5,7-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol Hydrochloride (1:1), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, 3-amino-5,7-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 1-Amino-3,5-dimethyl-7-hydroxyadamantane hydrochloride, 7-Hydroxy Memantine hydrochloride, 7-Hydroxymemantine hydrochloride, 3-Amino-5,7-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol Hydrochloride (1:1), 1-Amino-3,5-dimethyl-7-hydroxyadamantane hydrochloride
IUPAC-Name 3-amino-5,7-dimethyladamantan-1-ol;hydrochloride
SMILES Cl.CC12CC3(C)CC(N)(C1)CC(O)(C3)C2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy Memantine Hydrochloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H21NO.ClH/c1-9-3-10(2)5-11(13,4-9)8-12(14,6-9)7-10;/h14H,3-8,13H2,1-2H3;1H
Formelmasse 231.139
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.