Learn More
7-Hydroxy Memantine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Hydroxy Memantine Hydrochloride |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H21NO.ClH/c1-9-3-10(2)5-11(13,4-9)8-12(14,6-9)7-10;/h14H,3-8,13H2,1-2H3;1H |
| Formelmasse | 231.139 |