Learn More
7-Hydroxyfluphenazin, TRC
Artikelnummer. 30009702
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009702 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30009702 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9424351MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33098-48-5
Summenformel C22 H26 F3 N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 453.52
Synonym 10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-8-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-3-ol, 4-[3-[7-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol;
IUPAC-Name 10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]-8-(Trifluormethyl)phenothiazin-3-ol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccc(O)cc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-hydroxy Fluphenazine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H26F3N3O2S/c23-22(24,25)16-2-5-20-19(14-16)28(18-4-3-17(30)15-21(18)31-20)7-1-6-26-8-10-27(11-9-26)12-13-29/h2-5,14-15,29-30H,1,6-13H2
Formelmasse 453.1698
Reinheit (%) >95%