missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Hydroxy-Coumarin, TRC

Artikelnummer. 17935015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17935015 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17935015 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH924875100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 93-35-6
Summenformel C9 H6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-hydroxy-, Coumarin, 7-hydroxy- (7CI,8CI), 7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-2-chromenone, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxycoumarin, 7-Hydroxylcoumarin, 7-Oxycoumarin, Hydrangin, Hydrangine, NSC 19790, Skimmetin, Skimmetine, Umbelliferon, Umbelliferone
IUPAC-Name 7-Hydroxychromen-2-1
SMILES Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-Hydroxycoumarin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
Formelmasse 162.0317
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.