Learn More
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisochinolin (~90 % laut HPLC), TRC
Artikelnummer. 30400199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400199 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400199 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH7147951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline
CAS 4602-73-7
Summenformel C10H11NO2
Menge 1 g
Synonym 3,4-Dihydro-6-methoxy-7-isoquinolinol, 6-Methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, NSC 627589
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO2/c1-13-10-5-7-2-3-11-6-8(7)4-9(10)12/h4-6,12H,2-3H2,1H3
SMILES COc1cc2CCN=Cc2cc1O
IUPAC-Name 6-Methoxy-3,4-Dihydroisochinolin-7-ol
Molekulargewicht (g/mol) 177.2
Formelmasse 177.079