Learn More
7-Hydroxy-4'-Nitroisoflavon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15431249
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431249 100 g 100 Gramm
15411249 5 g 5 Gramm
15421249 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431249 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64167.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
7-Hydroxy-4′-Nitroisoflavon wird bei der Synthese von Isoflavonen, Synthese von Daidzin und Soflavon-Amid-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15485-80-0
Summenformel C15H9NO5
Molekulargewicht (g/mol) 283.24
MDL-Nummer MFCD01546432
InChI-Schlüssel CEESSYSSRMOMDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxy-4'-nitroisoflavone, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-4-nitroisoflavone, 7-hydroxy-4/'-nitroisoflavone, 7-hydroxy-4'-nitro-isoflavone 3c
PubChem CID 7454026
IUPAC-Name 7-Hydroxy-3-(4-nitrophenyl)chromen-4-on
SMILES OC1=CC=C2C(=O)C(=COC2=C1)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy-4'-nitroisoflavone
Schmelzpunkt 290°C to 292°C
Farbe Gelb
Menge 100 g
Beilstein 385006
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 283.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver