missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Hydroxy-1,3,6-naphthalenetrisulfonic Acid Trisodium, TRC

Artikelnummer. 30005909
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005909 25 mg 25 Milligramm
30003270 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005909 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95072525MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 53683-45-7
Summenformel C10 H5 O10 S3 . 3 Na
Molekulargewicht (g/mol) 450.3
Synonym 2-Hydroxy-3,6,8-naphthalenetrisulfonic Acid Trisodium Salt, 2-Naphthol-3,6,8-trisulfonic Acid Trisodium
IUPAC-Name trisodium;7-hydroxynaphthalene-1,3,6-trisulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc2c(cc(cc2cc1S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy-1,3,6-naphthalenetrisulfonic Acid Trisodium
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O10S3.3Na/c11-8-4-7-5(2-10(8)23(18,19)20)1-6(21(12,13)14)3-9(7)22(15,16)17;;;/h1-4,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17)(H,18,19,20);;;/q;3*+1/p-3
Formelmasse 449.8738
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.