Learn More
7-Fluorisatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11346969 25 g 25 Gramm
11326969 1 g 1 Gramm
11336969 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346969 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26827.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 317-20-4 | C8H4FNO2 | 165.123 g/mol
7-Fluoroisatin is used as the intermediate of cardiovascular, anti-inflammatory and bactericidal drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Fluoroisatin wird als Zwischenprodukt von kardiovaskulären, entzündungshemmenden und bakteriziden Medikamenten verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0.022 g/l)
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 317-20-4
Summenformel C8H4FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.123
MDL-Nummer MFCD01569508
InChI-Schlüssel HGBGVEOXPHGSOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-fluoroisatin, 7-fluoroindoline-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 7-fluoro, 7-fluoroindole-1h-2,3-dione, 7-fluoroindole-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-fluoroisatine, 7-fluoro-1h-benzo d azoline-2,3-dione, 7-fluor-1h-indol-2,3-dion
PubChem CID 586418
IUPAC-Name 7-Fluor-1 H-Indol-2,3-Dion
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)F)NC(=O)C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Fluoroisatin
Schmelzpunkt 193°C to 195°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water (0.022g/L)
Formelmasse 165.12
Reinheit (%) 97%