Learn More
7-Ethylcamptothecin, TRC
Artikelnummer. 30135453
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135453 50 mg 50 Milligramm
18020350 10 mg 10 Milligramm
18074040 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135453 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE90083050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78287-27-1
Summenformel C22 H20 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 376.41
Synonym 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4,11-diethyl-4-hydroxy-, (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4,11-diethyl-4-hydroxy-, (S)-, 7-Ethyl-20(S)-camptothecin, 7-Ethylcamptothecin, SN 22
IUPAC-Name (4S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]Indolizino[1,2-b]Chinolin-3,14(4H,12H)-Dione
SMILES CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccccc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Ethyl-20(S)-camptothecin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H20N2O4/c1-3-12-13-7-5-6-8-17(13)23-19-14(12)10-24-18(19)9-16-15(20(24)25)11-28-21(26)22(16,27)4-2/h5-9,27H,3-4,10-11H2,1-2H3/t22-/m0/s1
Formelmasse 376.1423
Reinheit (%) >95%