Learn More
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin ((S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]chinolin-3,14(4H,12H)-dion), Mikromol™
Beschreibung
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin ((S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]chinolin-3,14(4H,12H)-dion)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin |
| CAS | 86639-52-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C22 H20 N2 O5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | (S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-Hydroxy-7-ethylcamptothecin, 7-Ethyl-10-hydroxy-20(S)-camptothecin, 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin, (4S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 11-Ethyl-9-hydroxycamptothecin, Irinotecan Related Compound B, Irinotecan Hydrochloride Trihydrate Impurity E, Irinotecan Impurity E |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H20N2O5/c1-3-12-13-7-11(25)5-6-17(13)23-19-14(12)9-24-18(19)8-16-15(20(24)26)10-29-21(27)22(16,28)4-2/h5-8,25,28H,3-4,9-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1 |
| SMILES | CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(O)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4 |
| IUPAC-Name | (S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]chinolin-3,14(4H,12H)-dion |
| Mehr anzeigen |