Learn More
7-Ethoxycoumarin, TRC
Artikelnummer. 30388473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388473 1 g
30379139 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30388473 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE8917251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31005-02-4
Summenformel C11 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 190.2
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-ethoxy- (9CI, ACI), 7-Ethoxy-2H-1-benzopyran-2-one (ACI), Coumarin, 7-ethoxy- (6CI, 8CI), 7-Ethoxycoumarin, Ethylumbelliferone
IUPAC-Name 7-Ethoxychromen-2-on
SMILES CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Ethoxycoumarin
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
Formelmasse 190.063