Learn More
7-Deazahypoxanthin, TRC
Artikelnummer. 30353030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30353030 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30353030 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD201600250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Deazahypoxanthine
CAS 3680-71-5
Summenformel C6 H5 N3 O
Menge 250 mg
Synonym Tofacitinib Impurity 35
InChI-Formel InChI=1S/C6H5N3O/c10-6-4-1-2-7-5(4)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9,10)
SMILES Oc1ncnc2[nH]ccc12
IUPAC-Name 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Molekulargewicht (g/mol) 135.12
Formelmasse 135.0433